Learn More
Reinecke-Salz, Honeywell™
Artikelnummer. 15628070 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15628070
Marke: Honeywell Research Chemicals R412625G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Geeignet für die Verwendung als Reagenz zur Cholinbestimmung
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13573-16-5
MDL-Nummer MFCD00066638
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Reinecke-Salz
Schmelzpunkt 268 °C bis 272 °C
Physikalische Form Fest
Menge 25 g
Strukturformel NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 336.43 mol
Verpackung Poly-Flasche