Learn More
Reichert™ REFRACTOMETER TS METER-D CLINICAL CLINICAL
Beschreibung
- Neues Saphirprisma für größere Haltbarkeit und Genauigkeit
- Das neue Saphirprisma liefert eine 2.5-mal höhere Temperaturleitfähigkeit und sorgt so für eine höhere Genauigkeit des automatischen Temperaturausgleichs
- Der große Messbereich ermöglicht die Verwendung von nur einem Gerät zur Messung verschiedener Proben
- Direktes Ablesen der spezifischen Dichte von Urin, Kupfersulfat, der Serum- oder Plasmaproteinkonzentration mit großer Präzision
- Einfache Bedienung per Knopfdruck
- Kein Rätselraten mehr aufgrund unscharfer Schattenlinien
- PC-Verbindung für die Übertragung von Messungen und die Programmierung von Skalen
- Das IR-Kommunikationspaket ermöglicht das Lesen von Protokollen, Kalibrierungsprotokollen und die Übertragung von anwenderdefinierten Skalen auf jeden Labor-PC
Spezifikationen
- Messwertbereich: Relative Dichte von Urin von 1.000 bis 1.060; Serumprotein von 0.0 bis 15.0 g/100 ml; Relative Dichte von Kupfersulfat von 1.000 bis 1.200; Brechungsindex von 1.3300 bis 1.5600
- Skala: Brechungsindex, relative Dichte von Urin, Serumprotein, Kupfersulfat
- Genauigkeit: 0.0001 Brechungsindex; ±0.001 relative Dichte von Urin; ±0.001 relative Dichte von Kupfer; ±0.1 g/100 ml Serumprotein
- Genauigkeit: ± 0.0001
- Kalibrierung: Sollwert oder Sollwert/Spanne vom Anwender definierbar
- Prismabaugruppe: Saphir in Edelstahl-Wells
- I/O: IR-Dockingstation
- Leistung: 4 AAA-Alkalibatterie (im Lieferumfang enthalten)
- Abmessungen (L x B x H): 18 x 9 x 3.5 cm
Warranty
Zwei Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Automatisches digitales klinisches Refraktometer |
| Scale Range | 1,000 bis 1,060 urinspezifische Schwerkraft, 0,0 bis 15,0 g/100 ml Serumprotein, 1.000 bis 1.200 Kupfersulfat-spezifische Schwerkraft |
| Brechungsindex | 1,3300 bis 1,5600 |
| Modell | TS Meter-D |
| Kalibrierung | Sollwert oder Sollwert/Spanne vom Anwender definierbar |
| Genauigkeit | ±0,0001 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Direktes Ablesen der spezifischen Dichte von Urin, Kupfersulfat, der Serum- oder Plasmaproteinkonzentration |
| Zertifizierung/Konformität | NIST |
| Abmessungen (L x B x H) | 18 x 9 x 3,5 cm |
| Kennwerte der Stromversorgung | 4 x AAA Alkalibatterien |