Learn More
Reichert™ Rhino Handrefraktometer, extrem robust, für Flüssigkeitsuntersuchungen im Automobil-Bereich
Duo-Chek Geräte eignen sich zur Prüfung von Motorkühlmittel und Batterieladezustand im Werk und im Außeneinsatz. Sie sind komplett wasserfest gemäß IP67, staubdicht und stoßfest
Marke:  Reichert™ 137564L0
216.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10655915
  • 242.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
Duo-Chek Geräte eignen sich zur Prüfung von Motorkühlmittel und Batterieladezustand im Werk und im Außeneinsatz. Sie sind komplett wasserfest gemäß IP67, staubdicht und stoßfest
Das schwarze Polymergehäuse mit Schutzart IP67 ist schlagfest, staubdicht und wasserdicht. Verbesserte Bildqualität mit blauem Prisma für bessere Skalierung und Lesbarkeit. Messen Sie den Gefrierpunkt des Motorkühlmittels und die Glykolkonzentration plus Batterieladung.
  • Tragbar—kein Akku oder Netzkabel erforderlich
  • Die wasserdichte Ausführung mit IP67 verhindert Kondensation auf der Optik
  • Robuste Konstruktion für jahrelangen Einsatz
  • Prüfung von Motorkühlmittel und Batterie mit einem Gerät
  • Zur Messung von Motorflüssigkeiten auf Basis von Ethylenglykol und Propylenglykol
  • Optik und Anzeigeskala sind im Inneren des Refraktometerkörpers dauerhaft versiegelt
  • Helle, gut ablesbare Vergrößerungsskala
  • Der automatischer Temperaturausgleich gewährleistet korrekte Ergebnisse unabhängig von der Umgebung
  • Genauigkeit von 1 °
  • In destilliertem Wasser kalibrieren
Modell DC60 misst in °C
Modell DC70 misst in °F
Bestellinformation
Auch ein Rhino Modell für industrielle Flüssigkeitstests ist erhältlich; siehe Kat. Nr. 10440.
Spezifikation
Spezifikation
Tragbares, extrem langlebiges Refraktometer für den Automobil-Bereich
1,33 bis 1,48
±0,55 °C
0.01 sp. gr., 3 °C, 1 %, 0.0001 nD
ASTM
1,5 in.
9,7 in.
1,5 in.
1.1 bis 1.4 relative Dichte, 0 bis -48 °C Frostschutz, 0 bis 70 % Ethylenglykol, 0 bis 61 % Propylenglycol
Destilliertes Wasser
0.55 °C
Sechs Messskalen
9,7 x 1,5 x 1,5 in., (246,3 x 38,1 x 38,1 mm)
38,1 mm
246,3 mm
38,1 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Reichert™ Rhino Handrefraktometer, extrem robust, für Flüssigkeitsuntersuchungen im Automobil-Bereich > DC60 Duo-Che; Celsius