Learn More
BD Biosciences™ Regulatorisches T-Zellen-Funktionskit (RUO/GMP) Artikelnummer.: 15876319
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
BD Biosciences™ Regulatorisches T-Zellen-Funktionskit (RUO/GMP)
Artikelnummer. 15876319
50 Tests
Click to view available options
:
50 Tests
Artikelnummer. 15876319
Marke: BD Biosciences™ 648956
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Misst die Expression der Aktivierungsmarker-CD154 und/oder -CD69 auf Effektor-T-Zellen.
  • Natürlich vorkommende humane CD4+ regulatorische T-Zellen (Tregs) sind entscheidende Vermittler von Selbsttoleranz und unterdrücken aberrierende oder unangemessene Immunreaktionen, die zu Erkrankungen wie Diabetes 1, rheumatoide Arthritis und Graft-vs-Host-Krankheit führen können.
  • Das BD FastImmune™ Kit misst die Expression der Aktivierungsmarker-CD154 und/oder -CD69 auf Effektor-T-Zellen.
  • Eine reduzierte Expression dieser Marker in Gegenwart von Tregs kann auf die repressive Kapazität von Treg hinweisen.
  • Der Assay wird in 96-Well-Mikrotiterplatten mit mononuklearen peripheren Blutzellen (PBMCs) durchgeführt, die bei Vorhandensein und Abwesenheit von Tregs aktiviert werden.
  • Es handelt sich um einen kurzfristigen Assay, der in etwa einem Tag eingerichtet und analysiert werden kann.
  • Die T-Zellmarker, CD3 und CD4, sind im Kit für das T-Zell-Gating enthalten, und CD25 ist für die Definition der Treg-Population enthalten.
  • Inhalt: Regulatorischer T-Zellen-Funktionscocktail (CD3 PerCP-Cy™ 5.5, CD4 FITC, CD25 PE); CD69 PE-Cy™7; CD154 APC; EDTA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Zusammensetzung CD154, APC, CD4 FITC/CD25 PE/CD3 PerCP-CY 5.5, CD69, PE-CY7, EDTA
Enthält CD154, APC, CD4 FITC/CD25 PE/CD3 PerCP-CY 5.5, CD69, PE-CY7, EDTA
Menge 50 Tests
Kennzeichnung RUO/GMP
Inhalt und Lagerung Reagenzien bei 2 bis 8 °C lagern. Konjugierte Formen sollten nicht eingefroren und vor längerer Lichteinwirkung geschützt werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Biosciences™ Regulatorisches T-Zellen-Funktionskit (RUO/GMP) >