Learn More
Ismatec™ REGLO-ZS Digitaler Pumpenantrieb
Artikelnummer. 11907795
Click to view available options
Flussrate:
0.85 bis 32 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11907795
Marke: Ismatec™ 7800835
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Programmieren Sie die Pumpe für das Dispensieren von Flüssigkeiten nach Durchflussrate, Volumen, Zeit oder Anzahl der Dosierzyklen. Ismatec™ REGLO-ZS Digitale Pumpenantriebe sind modular aufgebaut; Antrieb und Steuerung sind durch ein Kabel mit 6.5 ft. (2 m) Länge voneinander getrennt.
  • Tropffreies Dispensieren; programmierbare Pumpe zum Rücksaugen von Flüssigkeit
  • Die RS-232 Schnittstelle ermöglicht die Steuerung über PC
  • Die magnetisch angetriebenen Pumpenköpfe gewährleisten eine gleichmäßige, präzise und pulsationsfreie Flüssigkeitsförderung.
  • Fernsteuerung von Geschwindigkeit und Start/Stopp per Analogsignal
  • Hermetisch abgedichtete und magnetisch
  • gekoppelte Pumpenköpfe ermöglichen leck- und
  • kontaminationsfreies Pumpen
  • Wählen Sie aus 19 Pumpenköpfen: chemikalienbeständige Materialien ermöglichen die Verarbeitung zahlreicher Flüssigkeiten
  • Ausgelegt für Dauerbetrieb
Betriebsmodi
  • Pumpen nach Antriebsdrehzahl (U/min)
  • Pumpen nach Durchflussrate (ml/min)
  • Dosierung nach Volumen (ml)
  • Dosierung nach Zeit (0.1 Sek. bis 999 Stunden)
  • Dosierung nach Volumen innerhalb einer voreingestellten Zeit
  • Intervalldosierung nach Volumen mit einer Pause
  • Intervalldosierung nach Zeit mit einer Pause
  • Einstellung der Anzahl der Dosierzyklen
  • Einstellung der Pausenzeit (von 0.1 Sek. bis 999 Stunden)
  • Rückschritte für tropffreies Dispensieren
  • Umkehrbare Drehrichtung (nur für Cavity Style-Pumpenköpfe)
Kalibrierfunktionen
  • Für Durchflussrate (ml/min)
  • Zur Volumendosierung (ml)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Konformität (EN 61326-1/EN 61010-1)
Regelungsart Variable Drehzahl
Displaytyp LED
Schutzart Gehäuse IP30
Flussrate 0.85 bis 32 ml/min
Maximaler Druck 75 psi (differenziell)
Motor Speed 50 bis 5000 U/min
Umkehrbar Beidseitig anschlagbar
Enthält Magnetverbindungskabel, Rückschlagventil (PP) x 1, Bedienungsanleitung, Netzkabel mit länderspezifischem IEC 320-Netzstecker x 1, digitale Steuereinheit REGLO-ZS mit separatem Antrieb, Schlauchklemmen x 2
Modell REGLO-ZS Digitaler Pumpenantrieb
Motortyp Gleichstrommotor
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 5 °C
Abmessungen (L x B x H) 175 x 65 x 80 mm
Gesamtlänge (metrisch) 66.04 mm
Gesamtbreite (metrisch) 175.26 mm
Gesamthöhe (metrisch) 81.28 mm
Gewicht (metrisch) 0.7 kg
Spannung 100/240 VAC
Wirkleistung 140 W
Frequenz 50 Hz