Learn More
Ismatec™ Reglo Independent Channel Control (ICC)-Peristaltikpumpen
Click to view available options
Flussrate:
24 ml/min
43 ml/min
Kanäle:
4
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Durchflussrate 0,001 bis 35 ml/min pro Kanal
- Die Durchflussrate ist von der Drehzahl des Antriebs und den Schlauchmaßen abhängig.
- USB-Schnittstelle für schnellen Anschluss an einen PC
- Flexibilität eines bidirektionalen Flusses in jedem Kanal
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ± 1% |
| Kanäle | 4 |
| Regelungsart | Digitale variable Drehzahl |
| Flussrate | 43 ml/min |
| Maximaler Druck | 14,5 psi |
| Umkehrbar | Yes |
| Anzahl Rollen | 6 |
| Spannung | 100 V bis 240 V |