Learn More
Thermo Scientific™ Regenerated Cellulose Syringe Filter
Thermo Scientific™ Syringe Filters are an ideal choice for general purpose laboratory use. Robust and reliable, they deliver excellent performance at an attractive price.
Marke:  Thermo Scientific™ 30-SF-02(RC)
294.73 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.52000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12316958
  • 352.80 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Adding a syringe filtration step prior to injection not only helps to ensure more consistent and reliable results; it also helps protect delicate instruments and prolongs column life. Available in sizes and membrane types to meet any application need, Thermo Scientific™ Syringe Filters provide cleaner sample extracts by removing interfering materials and fine particles. Regenerated Cellulose Syringe Filters are used for low nonspecific binding applications, as well as tissue culture media filtration and general biological sample filtration.
  • Spritzenfilter aus regenerierter Cellulose
  • 100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Für HPLC zertifizierte regenerierte Cellulose
Unsteril
Medizinische Qualität, reines Polypropylen
100
Nein
110 °C
30 mm
Ja
0,2 μm
Probenfiltration
Verbesserter weiblicher Luer-Lok
Männlicher Luer-Slip-Auslass
90 psi
Spritzenfilter