Learn More
Brechungsindexstandard (stabilisierte Sucrose) 1.35568 nD-Einheiten bei 20 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Hoher Qualitätsstandard für verlängerte Haltbarkeit zur Verwendung als Kalibrator-/Analysematerial für die Bestimmung des Brechungsindex.
Marke:  Reagecon RIBS15S
Artikelnummer. 13444066
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Reagecon verfügt über eine ISO 17025-Akkreditierung für die Prüfung des Brechungsindex (Brix-Standards) mit Refraktometrie (INAB Ref: 264T).
  • Dieses Produkt weist eine Messunsicherheit von ± 0.00014 nD-Einheiten auf.
  • Er ist ein Jahr lang stabil, entweder geöffnet oder ungeöffnet und ist in einer praktischen 15-ml-Tropfflasche erhältlich.
  • Das Produkt wird gravimetrisch auf Gewichts/Gewicht-Basis hergestellt.
  • Sowohl die Lösung als auch das Lösungsmittel werden auf einer Waage gewogen, die mithilfe von rückführbaren OIML-Gewichten kalibriert wurde.
  • Reagecon verfügt über eine ISO 17025-Akkreditierung für die Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C).
  • Das daraus resultierende Kalibrierungszertifikat für die Waage wird gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.
  • Hohe Genauigkeit (±0.000158-nD-Einheiten)
  • Getestet mit einem modernen Refraktometer
  • Getestet mit einer ISO 17025-akkreditierten Testmethode
Spezifikation
Spezifikation
Flüssigkeiten-Refraktometer
± 0.00014-nD-Einheiten
15 ml
1.35568 nD bei 20 °C (± 0.00014)
Kalibrierung der Refraktometer
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brechungsindexstandard (stabilisierte Sucrose) 1.35568 nD-Einheiten bei 20 °C, Reagecon > 15 ml