missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brechungsindex; zertifiziertes Referenzmaterial bei 20 °C, 25 °C und 30 °C (Nominaler RI-Wert 1,4023 bei 25 °C), UKAS ISO 17025 / ISO 17034 zertifiziert, in manipulationssicheren Glasröhrchen, 10 ml, Paragon Scientific™

Artikelnummer. 16030290
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16030290

Marke: Paragon Scientific PSRI03

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Sortiment an Refractive Index Certified Reference Materials (CRMs) von Paragon Scientific bietet zertifizierte Werte für Brechungsindexmessungen bei 20 °C, 25 °C und 30 °C und deckt eine Vielzahl von Kalibrieranforderungen ab.

  • Refractive Index Certified Reference Materials bei 20 °C, 25 °C und 30 °C
  • Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Höchste Akkreditierungsgarantie mit weltweit glaubwürdigen zertifizierten Daten
  • Alle Messungen sind vollständig auf NIST und internationale Protokolle rückführbar
  • Geringe Unsicherheit, gewährleistet maximale Genauigkeit der zur Verfügung stehen Daten und zuverlässige Ergebnisse
  • Erhältlich in manipulationssicheren 10 ml-Glasflaschen oder als Multipackung von 5 pro Material (enthält Satz Einweg-Pipetten)
  • 12 Monate Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien

Spezifikation

Menge 10 ml

Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt