Learn More
Abeba™ Reflexor™ 6910 Schuhe
Der antistatische Schuh enthält eine PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
Marke: Abeba™ 6910/41
Additional Details : Gewicht : 0.85000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRC
- Glattleder
- Schwarz
- Rutschfeste PU-Außensohle
- 2Austauschbare Reflexor™ Einlagen (Artikel-Nr. 3565/3568)
- Antistatisch
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Schrittbereich mit Schnürung
- Handgenähte Naht
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRC | |
Mikrofaser | |
41 | |
Polyurethan |
Schwarz | |
Leder | |
Rutschfest | |
6910 |