Description
- Mit unserem praktischen Einzelblatt-Mittelzuführungsspender können Sie den Papierverbrauch um bis zu 37 % senken.
- Zeit und Energie sparen – mit SmartCore™ Durch die Kernentnahme lässt sich das Befüllen schnell und einfach durchführen.
- Mit diesem hoch saugfähigen Wischpapier lassen sich Verschüttetes und Flecken ganz einfach aufwischen.
- Trocknen Sie Ihre Hände effizienter und reduzieren Sie Abfall mit unseren weichen und starken Tork Reflex Wiping Paper Plus.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Wischpapier |
| Länge (angloamerikanisch) | 164.92 yd. |
| Länge (metrisch) | 150.8 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 7,64 in. |
| Breite (metrisch) | 19.4 cm |
| Material | Papier |
| Zertifizierung/Konformität | EU-Umweltzeichen FSC MIX Credit, FSC Chain-Of-Custody, BRC-IoP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
| Farbe | Weiß |
| Lage | 2-ply |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EU-Umweltzeichen FSC MIX Credit, FSC Chain-Of-Custody, BRC-IoP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |