Beschreibung
- Boost hygiene levels in work space with easy to clean design
- Suitable for tough environments and small spaces, centrefeed dispenser is robust yet compact
- Reduce cross-contamination
- Avoid the hassle of running out of paper with run out indicator
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Single Wipe Dispenser |
| Farbe | White |
| Länge (angloamerikanisch) | 7.322 in. |
| Länge (metrisch) | 186 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 7.952 in. |
| Breite (metrisch) | 202 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 13.4 in. |
| Höhe (metrisch) | 342 mm |
| Aufnahmevermögen | Wipes |
| Material | ABS |
| Mehr anzeigen |