Learn More
3M™ Refine 300 Schutzbrillen mit Antikratz- und Antibeschlagbeschichtung
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Blau
Bronze
Beschreibung
- Lieferbar in 2 Gläserfarben
- Schmales Rahmendesign für jüngere oder weibliche Träger
- Integrierter Seitenschild für zusätzlichen Schutz
- Weicher, gepolsterter Nasensteg für einen angenehmen Sitz
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001 |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Konstruktion, Pharmazeutika |
Rahmenfarbe | Blau |
Anzahl pro Packung | 1/Pckg. |
Lens Material | Polycarbonat |