Learn More
KGW Isotherm™ Ersatzglas für zylindrische Dewargefäß, Typ 12, Version A
Marke: KGW Isotherm™ 10114
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
90mm | |
245mm | |
115mm | |
Gehäuse 1500mL |
Kühlung kleiner Proben, Lagerung: Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO), andere Kühlmittel | |
300mm | |
Borosilikatglas |