Learn More
Contec™ ReFIBE™ Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16505284 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1000 Stück
1200 Stück
1800 Stück
750 Stück
Artikelnummer. 16505284
Marke: Contec™ RFHS99
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Contec™'s ReFIBE™ Wischtücher bestehen aus zu 100 %-recycelten Kunststoffflaschen und sind daher eine nachhaltige Einwegoption für kritische Hersteller in den Bereichen Biowissenschaften, Pharmazie, Medizinische Geräte und Halbleiterindustrie.
Das revolutionäre Recyclingverfahren wandelt Post-Consumer-Kunststoff in 100 % Endlosfilament-Polyester um, das gleiche Substrat, das in vielen Contec™ Standard-Polyester-Wischtüchern und -Mopps verwendet wird.
Als synthetisches Polyester sind die ReFIBE™ Wischtücher außergewöhnlich sauber und mit einer Vielzahl von Reinraumlösungen und Desinfektionsmitteln kompatibel. Genau wie die Standard-Wischtücher aus Contec™ Polyester wird ReFIBE™ gewaschen und in einem ISO 4-Reinraum verpackt. Die ReFIBE™ Wischtücher sind arm an freisetzbaren Partikeln und Fasern und können anstelle von herkömmlichem Polyester verwendet werden, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten, ohne dass Qualität oder Leistung beeinträchtigt werden. Erhältlich in den Größen 9 x 9 Zoll und 12 x 12 Zoll.
Wie wird ein Wischtuch aus recyceltem Material hergestellt?
  • Post-Consumer-Flaschen werden gesammelt
  • Die Flaschen werden zu Flocken zerhackt und gereinigt
  • Die Flocken werden geschmolzen, gefiltert und zu einem Chip geformt
  • Der Chip wird geschmolzen und zu Garn gesponnen
  • Aus dem Garn werden ReFIBE™ Wischtücher gestrickt
Daten der ReFIBE™ Wischtücher:
  • 2,72 Partikel (x10/Wischtuch)
  • 0,15 Fasern (x10/Wischtuch)
  • 0,01 g/Wischtuch (nicht flüchtige Rückstände)
  • 275 ml/Wischtuch (Saugfähigkeit)
  • 1 s (Sorptionsrate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraum-Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Recyceltes Polyester
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Flächengewicht 124 g/m2
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Kanten Laserschnitt
Abmessungen (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Lage 1-lagig