Learn More
WTW™ Referenzelektrode M Festkabel
Artikelnummer. 10051292
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Körper:
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10051292
Marke: WTW™ 106571
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Referenzelektroden sind erforderlich, wenn Sie während der ISE-Messung mit Halbzellen arbeiten. Sie bieten das Bezugspotenzial und können mit beliebigen ISE-Halbzellen kombiniert werden. Der Elektrolyt der Brücke kann je nach Anwendung leicht ausgetauscht werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Körper 4 mm