Beschreibung
- Integriertes Pipettiersystem mit interner RFID-Technologie
- Die Seriennummer ist auf mehreren Bauteilen der Pipette aufgedruckt.
- Farbcodierte und volumenbeschriftete Pipette zur schnellen Erkennung des Volumens und der Spitzengröße
- Der runde obere Teil der Pipette ermöglicht den Einsatz in jeder Position.
- Vierstellige Anzeige für exakte, schnelle und sichere Volumeneinstellung (Volumenarretierung im Lieferumfang enthalten)
- Hohe Flexibilität mit der Möglichkeit, einzelne Konen zu entnehmen
- Gewährleistet eine kontinuierliche, identische Pipettenausrichtung während des Arbeitsprozesses
- Vollständig autoklavierbare Pipette mit glatter Oberfläche und wenigen rauen Kanten
- Ergonomische Handhabung mit reduziertem Bedienungsaufwand
- Einfacher und schneller Spitzenabwurf mit aktiver Aerosolreduktion
- Weniger Verletzung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom), da der Daumen nicht seitwärts bewegt werden muss
- Hohe Präzision und Genauigkeit für zuverlässige Pipettierergebnisse
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Chargenspezifisches Zertifikat |
| Kompatible Spitzen | epT.I.P.S. |
| Verstellbarer Spitzenabstand | Nein |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Violett |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | epT.I.P.S. 5 ml |
| Grifftyp | Ergonomisch |
| Material | Kunststoff |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Mehr anzeigen |