missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Reduzierkupplung mit 1/2 in. ID x 1/4 in. ID – Polypropylen – QK
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätszertifikate verfügbar |
| Beschreibung | Reinraum der Klasse 7 hergestellt |
| Material | Nicht aus Tieren gewonnenes Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohr-zu-Rohr-Verbindungsstück für medizinische, pharmazeutische und industrielle Anwendungen |
| Verpackungsmenge | 100 pro Packung |
| Lagerungsbedingungen | Keine direkte Sonneneinstrahlung, >20 °F <100 °F. |
| Farbe | Naturfarben |
| Produkttyp | Reduzierkupplung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur