Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrule aus Graphit
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.8 mm
1.59 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Anwenderfreundlich
- Bildet eine zuverlässige Abdichtung
- Wiederverwendbar
- Weiches Material, bildet einen weichen Griff zur Kapillarsäule
- Geringe Emissionen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Reduktionshülse |
| Länge (metrisch) | 6.6 mm |
| Breite (metrisch) | 6.4 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 1/8 Zoll Anschlüsse |
| Material | Graphit |
| Menge | 10/Pckg. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.8 mm |