Learn More
Ark-Plas Products™ Reduzierendes Rückschlagventil
Aus Kynar. Das Ark-Plas Products™ Rückschlagventil mit Querschnittsverkleinerung ist hervorragend dazu geeignet, den Rückstrom von Flüssigkeiten zu verhindern. Das Ventil ermöglicht eine Druckreduzierung in der Flüssigkeit.
Marke:  Ark-Plas Products™ HCX65-DF0
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11811180
  • 224.40 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab
15-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Kynar-Polypropylen
  • Ideal zum Verhindern eines Zurückfließens von Flüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Kynar
1/4 x 3/8 Zoll