Learn More
BRAND™ Reduzierstück, PLASTIBRAND, PP, für Wasserstrahlpumpe 159600, M 22x1 Perlator
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
M 22 x 1
R 3/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Dient zur Vereinfachung der Verbindungen zu den meisten Wasserquellen
- Für den Einsatz mit Wasserstrahlpumpen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Wasserstrahl-Filterpumpe |
| Material | Polypropylen |
| Menge | Je 1 |
| Schlauchgröße | M 22 x 1 |
| Typ | Reduzieradapter |