Learn More
Buerkle™ Reduziernippel mit Außengewinde
Aus Polypropylen.
Marke: Buerkle™ 8506-1234
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Unbedenklich für die Verwendung mit Lebensmitteln
- Erhältlich in Verpackungseinheiten à 10 Stück
Spezifikation
EU-Lebensmittel | |
Polypropylen | |
13.5 mm |
Autoklavierbar | |
1/2 bis 3/4 Zoll | |
Nippel reduziert außen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Reduziernippel mit Außengewinde > Breite: 13.5 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur