Learn More
Redox-Standardlösung
Artikelnummer. 11480609
Change view
Click to view available options
Lösungstyp:
Redox-Standard (200 mV)
Redox-Standard (300 mV)
Packungsgröße:
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lösungstyp unitSize
11480609 Redox-Standard (300 mV) 500 Milliliter
11470609 Redox-Standard (200 mV) 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480609 Lieferant Jenway Lieferanten-Nr. 9023850
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schutz und Pflege von pH-Elektroden
  • Lagerungslösung für pH-Elektroden
  • 500 ml-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material pH Buffer
Lösungstyp Redox-Standard (300 mV)
Menge 500 ml