Learn More
Redox-Standard 650 mV, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11863082 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 11863082
Marke: Reagecon RS650
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Verpackung 500 ml
Menge 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • redox standard 650mV @25°C Ag/AgCl
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.