Learn More
Redox-Standard 358mV, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11823570 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11823570
Marke: Reagecon RS358