Learn More
Redox-Standard 250 mV
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11803570 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11803570 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11803570 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. RS250
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Steuert die Funktionalität und Umgebungsbedingungen von Redox-Sensor- und Referenzelektroden. Redox Standard, 250 mV, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige Lösung aus Eisensalzen, die mit einer nachweisbaren Genauigkeit von ±5 mV (mit Platinelektrode und Ag/AgCl Referenzlösung (3M KCl) zertifiziert ist.
Redox-Reaktionen (Reduktionsoxidation) führen zu einem Elektronentransferprozess, der mit einer Redox- oder ORP-Elektrode (Oxidations-Reduktionspotenzial) gemessen werden kann. Redox ist eine in Millivolt ausgedrückte absolute Messung. Während der Lebensdauer einer Redox-Elektrode ändert diese weder den Nullpunkt oder den Gradient. Redox-Elektroden müssen daher nicht kalibriert werden. Ein Kontrollstandard steuert die Funktionalität der Mess- und Referenzelektrode sowie die das Verfahren des Analysten, die Umgebungsbedingungen und den Messgerätebetrieb.
Spezifikation
Verpackung 500 ml
CAS 13746-66-2, 13943-58-3
Dampfdruck 23 hPa
Leitfähigkeit 250 mV ± 5
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C6FeK3N6
MDL-Nummer MFCD00011392
Siedepunkt 100 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Redox-Elektroden
Löslichkeit Vollständig mischbar
InChI-Schlüssel QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
IUPAC-Name Trikalium hexacyanoirontris(Ylium)
Molekulargewicht (g/mol) 329.25
PubChem CID 26250
Menge 500 ml