Learn More
Redox-Lösung, 600mV Pt/Kalomel, 640mV Pt/Ag/AgCl, SI Analytics™
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Menge:
60 Ampullen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- GHS07: Hautreiz. 2H315 Verursacht Hautreizungen, Augenreizungen. 2H319 Verursacht schwere Augenreizung
- Sicherheitshinweise: P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P264 Nach Gebrauch gründlich waschen. P305 +P351 +P338 BEi KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P321 Besondere Behandlung (siehe Anweisungen auf diesem Etikett). P332 +P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P337 +P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P302 +P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- Inhaltsstoffe mit Grenzwerten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen: 7664-93-9 Schwefelsäure
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 102 °C |
| Farbe | Hellgelb |
| Dichte | 1.15 g/cm3 |
| pH | -0.2 |
| Menge | 60 Ampullen |
| Lösungstyp | Redoxreaktionslösung |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Dampfdruck | 23 hPa |
| Löslichkeitsinformationen | Vollständig mit Wasser mischbar |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Redox-Prüflösung (+600 mV+640 mV)
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P364-Und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid