Learn More
SI Analytics™ Redoxlösung, 430 mV Pt/Kalomel, 470 mV Pt/Ag/AgCl
Código de producto. 10664471 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
1000 ml
250 ml
60 Ampullen/20 ml
Tamaño de la unidad:
1 Stück
1000 Milliliter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
10664471 1000 ml 1000 Milliliter
11964739 250 ml 250 Milliliter
10340641 60 Ampullen/20 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10664471 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285138184
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
SI Analytics™ Redox Solution, 430mV Pt/Calomel, 470mV Pt/Ag/AgCl ist für den Einsatz in Redox-Tests konzipiert.
  • GHS07: Hautreiz. 2H315 Verursacht Hautreizungen, Augenreizungen. 2H319 Verursacht schwere Augenreizung
  • Sicherheitshinweise: P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P264 Nach Gebrauch gründlich waschen. P305 +P351 +P338 BEi KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P321 Besondere Behandlung (siehe Anweisungen auf diesem Etikett). P332 +P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P337 +P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P302 +P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
  • Inhaltsstoffe mit Grenzwerten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen: 7664-93-9 Schwefelsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Siedepunkt 102 °C
Farbe Hellgelb
Leitfähigkeit 430 Pt/Kalomel, 470 Pt/Ag/AgclMv
Art der Fülllösung Redoxreaktionslösung
Geruch Geruchsneutral
Verpackung DURAN™ Flasche
pH-Bereich -0,1
Menge 1000 ml
Löslichkeit Vollständig mit Wasser mischbar
Dampfdruck 23 hPa
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Redox testing solution
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Consejos de prudencia
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.