Beschreibung
- GHS07: Hautreiz. 2H315 Verursacht Hautreizungen, Augenreizungen. 2H319 Verursacht schwere Augenreizung
- Sicherheitshinweise: P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P264 Nach Gebrauch gründlich waschen. P305 +P351 +P338 BEi KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P321 Besondere Behandlung (siehe Anweisungen auf diesem Etikett). P332 +P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P337 +P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P302 +P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- Inhaltsstoffe mit Grenzwerten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen: 7664-93-9 Schwefelsäure
Tekniske data
Tekniske data
| Siedepunkt | 102 °C |
| Farbe | Hellgelb |
| Leitfähigkeit | 430 Pt/Kalomel, 470 Pt/Ag/AgclMv |
| Art der Fülllösung | Redoxreaktionslösung |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Verpackung | FIOLAX™ Ampullen |
| pH-Bereich | -0,1 |
| Menge | 60 Ampullen/20 ml |
| Löslichkeit | Vollständig mit Wasser mischbar |
| Dampfdruck | 23 hPa |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Redox-Prüflösung (+430 mV+470 mV)
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P364-Und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?