Learn More
Redox-Lösung, 180 mV Pt/Kalomel, 220 mV Pt/Ag/AgCl, SI Analytics™
Click to view available options
Menge:
60 Ampullen/20 ml
Beschreibung
Die Redox-Prüflösungen dienen zur Überprüfung von Redox-Einstabmessketten. In FIOLAX™ Ampullen (Inhalt ca. 17mL) oder DURAN™ Glasflaschen (250mL). Weitere Lösungen und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage.
Typ: FIOLAX™-Ampullen
Potential Pt/Ag/AgCI: 220 mV
Potential Pt/Kalomel: 180 mV
Ausführung: DIN 38404-C6
Packung: 1x60
Typ: FIOLAX™-Ampullen
Potential Pt/Ag/AgCI: 220 mV
Potential Pt/Kalomel: 180 mV
Ausführung: DIN 38404-C6
Packung: 1x60
Spezifikation
Siedepunkt | 100°C |
Farbe | Hellgelb |
Dichte | 1.01g/cm3 |
pH | 7 |
Menge | 60 Ampullen/20 ml |
Lösungstyp | Redoxreaktionslösung |
Geruch | Odorless |
Dampfdruck | 23hPa |
Löslichkeitsinformationen | Vollständig mit Wasser mischbar |