Learn More
Jenway™ Redox-Elektrode (Platin-ORP) (max. Temp. 80 °C)
Artikelnummer. 11490489
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
1 m
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Kabel unitSize
11490489 1 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11490489 Lieferant Jenway™ Lieferanten-Nr. 1009055
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Redox-Elektrode (Platin-ORP) (max. Temp. 80 °C)
  • Typ: Kombination
  • Art des Endes: Saugbalg
  • mV-Bereich: 0–1000 mV
  • Temperaturbereich: 0 °C bis 80 °C
  • Gehäusematerial: Glas
Spezifikation
Beschreibung Kombination, nachfüllbar
Material Glasschaft
Art der Fülllösung 4M KCl, gesättigt mit AgCl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Messungen, genaue Qualitätskontrolle und Forschungsarbeit
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
mV-Bereich 0–1000 mV
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Spitzentyp Platin
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Länge (metrisch) Stiel 120 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm