Learn More
Skytec Redeem Eco Arbeitshandschuhe
Artikelnummer. 17851664 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Größe 6,X-Small, Extraklein
7 Small, Klein
8,Medium, Mittel
9, Large, Groß
10,X- Groß, Extragroß
11,2X-Large, 2XL
Packungsgröße:
10 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17851664 10,X- Groß, Extragroß 10 Paare
17871654 Größe 6,X-Small, Extraklein 10 Paare
17881654 7 Small, Klein 10 Paare
17821664 8,Medium, Mittel 10 Paare
17841664 9, Large, Groß 10 Paare
17881664 11,2X-Large, 2XL 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17851664 Lieferant Skytec Lieferanten-Nr. SKG00032EJ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.15 CHF
    31.35 CHF / 10 Paare
    Sparen 15.80 CHF
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Redeem Eco Work Gloves sind umweltbewusste Mehrzweckhandschuhe, die aus recyceltem Polyester und Nitrilschaum auf der Handfläche hergestellt werden.
  • Weiches und leichtes Futter aus 50 % recyceltem Polyester, entsprechend einer 500-ml-Plastikflasche (PET )
  • Die flexible und strapazierfähige Nitrilschaumbeschichtung sorgt für sicheren Halt und ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
  • Ultrafeine Beschichtung für maximale Tastsensibilität
  • Verpackt zu 10 Paaren in einem biologisch abbaubaren Polybeutel
  • Die Handschuhe sind nach dem GRS (Global Recycled Standard) zertifiziert.
  • Eng anliegendes Futter für ein angenehmes Tragegefühl
  • Das elastische Handgelenkband sorgt für einen sicheren Sitz.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE CAT II
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN388, EN420
Chlorinated Nein
Beschichteter Bereich Handfläche
Bauweise Strick
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Grün, Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Polyester, Recyceltes Polyester, Nitril
Produkttyp Umweltfreundlicher Arbeitshandschuh
Größe 10,X- Groß, Extragroß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Handhabung
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Daumenform Gerade
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 240 mm