Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Artikelnummer. 11777968
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
416 x 245 mm
416 x 344 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11777968
Marke: Kimberly-Clark™ 7444
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
WypAll™
  • Diese 1-lagigen, langlebigen Reinigungstücher unterstützen farbcodierte Reinigung
  • Die farbcodierten Reinigungstücher sind zertifiziert für den Lebensmittelkontakt und in 4 verschiedenen Farben erhältlich, damit Kreuzkontamination verhindert wird
  • Fortgeschrittene Hydroknit™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wypall Reinigungstücher
Länge (angloamerikanisch) 9.055 in.
Länge (metrisch) 416 mm
Breite (angloamerikanisch) 9.055 in
Breite (metrisch) 245 mm
Material Vliesstoff Polyproylen-Zellulose-Gewebe
Farbe Rot
Abmessungen (L x B) 416 x 245 mm
Format Zusammengefaltet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hygienische Reinigung in Waschräumen, Klinik- und Patientenbereichen, Küchen und Lebensmittelverarbeitungsbereichen
Zur Verwendung mit (Geräte) Aquarius Spender für gefaltete Papierhandtücher
Verpackungsmenge 6 Packungen
Lage 1-lagig