Learn More
Fisherbrand™ Silikon-Gummischläuche, rot
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Material | Silikonkautschuk |
| Gesamtlänge (metrisch) | 10 m |
| Farbe | Rot |