Learn More
Kartell™ Konische Stopfen aus rotem Gummi
Der konische Kartell ™ Stopfen aus rotem Gummi eignet sich für hohe Temperaturen und wird in Kombination mit einem Kolben, einer Flasche oder einem Röhrchen verwendet.
Brand: Kartell™ 0113900
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Description
Der konische Kartell ™ Stopfen aus rotem Gummi eignet sich für hohe Temperaturen und wird in Kombination mit einem Kolben, einer Flasche oder einem Röhrchen verwendet.
- Zum allgemeinen Gebrauch
- Rotes Gummi
- Konische Form
- Größe: Unterer (unterer) Durchmesser x Höhe
Specifications
Rot | |
Allgemeine Laborzwecke | |
21 x 29 mm | |
30mm | |
Gummi |
Konischer Stopfen | |
29 mm | |
21mm | |
25/Pckg. | |
Konisch |