Learn More
Kartell™ Konische Stopfen aus rotem Gummi
Der konische Kartell ™ Stopfen aus rotem Gummi eignet sich für hohe Temperaturen und wird in Kombination mit einem Kolben, einer Flasche oder einem Röhrchen verwendet.
Marke: Kartell™ 0113100
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Der konische Kartell ™ Stopfen aus rotem Gummi eignet sich für hohe Temperaturen und wird in Kombination mit einem Kolben, einer Flasche oder einem Röhrchen verwendet.
- Zum allgemeinen Gebrauch
- Rotes Gummi
- Konische Form
- Größe: Unterer (unterer) Durchmesser x Höhe
Spezifikation
Rot | |
Allgemeine Laborzwecke | |
9 x 18 mm | |
12mm | |
Gummi |
Konischer Stopfen | |
18 mm | |
9mm | |
25/Pckg. | |
Konisch |