Learn More
Kartell™ Konische Stopfen aus rotem Gummi mit zwei Löchern
Der Stopfen aus rotem Gummi eignet sich für hohe Temperaturen und wird in Kombination mit einem Kolben, einer Flasche oder einem Röhrchen verwendet.
Marke: Kartell™ 0385100
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Aus rotem Gummi
- Konische Form
- Verfügt über zwei Löcher
- Für generelle Laboreinsätze
Spezifikation
Rot | |
60 mm | |
60 mm | |
Gummi | |
Konisch |
Konischer Stopfen | |
43 mm | |
5 | |
6 mm |