Learn More
Kartell™ Rote Gummistopfen, 1 Bohrung, konische Form
Aus rotem Gummi.
Marke:  Kartell™ 0382500
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10567051
  • 14.35 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus rotem Gummi.
  • Aus rotem Gummi
Spezifikation
Spezifikation
Rot
24 mm
3 mm
25 Packung
1
Konischer Stopfen
14mm
20mm
Gummi