Learn More
Kartell™ Rote Gummistopfen, 1 Bohrung, konische Form
Artikelnummer. 10308131
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
12mm
14mm
19mm
21mm
25mm
34mm
37mm
43mm
52mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
16mm
20mm
26mm
30mm
32mm
45mm
48mm
60mm
65mm
Höhe (metrisch):
20 mm
24 mm
28 mm
29 mm
34 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Packungsgröße:
25 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10308131
Marke: Kartell™ 0382300
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aus rotem Gummi.
  • Aus rotem Gummi
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Höhe (metrisch) 20 mm
Menge 25/Pckg.
Gesamtpositionen 1
Farbe Rot
Diameter (Metric) Bottom 12mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 16mm
Material Gummi
Produkttyp Konischer Stopfen