Learn More
Kautex™ Polypropylen-Schraubverschlüsse, rot
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 bis 1000 ml-Flasche
100 ml-Flasche
1500/2500/4000 ml-Flasche
250/350 ml-Flasche
50 ml-Flasche
500/750/1000 ml-Flasche
Durchmesser (metrisch):
28 mm
32 mm
45 mm
45 mm
54 mm
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
210 Stück
Beschreibung
- PP
- Red
- Tamper evident ring
- PE-foam insert
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Red |
| Enthält | Tamper Evident Ring and Polyethylene Foam Insert |
| Material | Polypropylene |
| Auskleidungsmaterial | Polyethylene Foam Insert |
| Produkttyp | Screw Cap |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 250/350 ml-Flasche |
| Durchmesser (metrisch) | 45 mm |