Learn More
Deutsch Neumann™ Schlauch aus Naturkautschuk, rot
Die richtige Flexibilität, Zugfestigkeit und Beständigkeit für allgemeine Anwendungen im Labor. Deutsch Neumann™ Laborschläuche sind aus rotem Naturkautschuk gefertigt.
Marke:  Deutsch Neumann™ 3011217
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15932921
  • 99.05 CHF / 25 Meter
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durometer 50 Shore A
  • Gutes Rückstellvermögen
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2008
Naturkautschuk
25 m
Zur Verwendung im Labor
12 mm
17 mm
2.5 mm
Rot