Learn More
Deutsch Neumann™ Schlauch aus Naturkautschuk, rot
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
9 mm
11 mm
12 mm
14 mm
17 mm
Unit Size:
1 Meter
25 Meter
Description
- Durometer 50 Shore A
- Gutes Rückstellvermögen
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2008 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | Naturkautschuk |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 25 m |
| Dicke (metrisch) | 2 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung im Labor |
| Farbe | Rot |