Learn More
Deutsch Neumann™ Roter Abstandhalter aus Naturkautschuk
1.10 CHF - 1.40 CHF
Spezifikation
Farbe | Rot |
---|---|
Material | Naturkautschuk |
Anzahl pro Packung | Gehäuse 1Each |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10209020
|
Deutsch Neumann™
2010042 |
27 mm |
1.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10084760
|
Deutsch Neumann™
2010052 |
34 mm |
1.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Rot | |
Naturkautschuk | |
Gehäuse 1Each | |
Je 1 |