Learn More
Melford Red-Gal
Artikelnummer. 30018155
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018155 1 g 1 Gramm
30018154 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018155 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. C400401.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein alternatives chromogenes Substrat fürβ -D-Galactosidase.
Red-GAL wird in Verbindung mit IPTG zum Nachweis vonβ -Galactosidase-Aktivität in Bakterienkolonien in einem kolorimetrischen Test zur Unterscheidung von Rekombinanten und Nicht-Rekombinanten.
  • Substanzname: 6-Chlor-3-indolyl-β -D-Galactopyranosid
  • CAS-Nummer: 138182-21-5
  • Molekularformel: C 14 H 16 CINO 6
  • Molekulargewicht: 329,7
Spezifikation
Menge 1 g