Learn More
Tocris Bioscience™ RECTAS
IKBKAP pre-mRNA splicing modulator
213.00 CHF - 813.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-N-(2-furanylmethyl)-7 H-purin-6-amine |
---|---|
CAS | 101862-47-9 |
Ziel | DNA, RNA and Protein Synthesis Compounds |
Summenformel | C10H8ClN5O |
Reinheit | 0.98 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18708626
|
Tocris Bioscience™
7679/10 |
10 mg |
213.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18707026
|
Tocris Bioscience™
7679/50 |
50 mg |
813.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
RECTAS (rectifier of aberrant splicing) is a pre-mRNA splicing modulator of the IKBKAP (inhibitor of κ light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase complex associated protein) gene. It corrects aberrant IKBKAP splicing in vitro in cellular models of familial dysautonomia and in vivo in transgenic mice. In combination with Phenylbutyric acid (Cat. No. 2682), RECTAS rescues PARK7 aberrant splicing and neuronal cell loss in a midbrain organoid model of familial Parkinson's disease. Orally bioavailable and brain penetrant.Spezifikation
2-Chloro-N-(2-furanylmethyl)-7 H-purin-6-amine | |
DNA, RNA and Protein Synthesis Compounds | |
0.98 |
101862-47-9 | |
C10H8ClN5O |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C