Learn More
Gilac™ Rectangular Reinforced Stacking and Nesting Container
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9,6 l
40 l
Förpackningsstorlek:
1 Stück
Beskrivning
- Reinforced containers for intensive use and extreme handling conditions.
- Stackable and nestable by a quarter turn.
- Highly durable.
- Suitable for a number of different uses in the food processing, fishmonger, butchery, charcuterie, dairy and waste collection industries.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Storage Tote |
| Material | HDPE |
| Farbe | Weiß |
| Form | Rechteckig |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2.5 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 9,6 l |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering