Learn More
Gilac™ Rectangular Dough Dividing Container
Rectangular Dough Dividing Container is shock-resistant, highly flexible, and resistant to changes in temperature. Nestable and stackable.
18.10 CHF - 18.30 CHF
Spezifikation
Typ | Bin Divider |
---|---|
Material | HDPE |
Farbe | Weiß |
Form | Rechteckig |
Zertifizierung/Konformität | Food Contact Compliance |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15829572
|
Gilac™
G155921 |
13 l |
18.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15125326
|
Gilac™
G155421 |
20 l |
18.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Rectangular dough dividing container
- Highly resistant to changes in temperature
- Highly flexible and shock-resistant
- Compatible with racking trolleys
Spezifikation
Bin Divider | |
Weiß | |
Food Contact Compliance | |
Stackable, Nestable | |
-40°C to +90°C |
HDPE | |
Rechteckig | |
Rectangular | |
-40°F to +194°F |