Learn More
Gilac™ Rechteckiger Teiggärbehälter mit Trennfunktion
Artikelnummer. 17988891
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
7 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
17988891 7 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17988891 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G154720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.76 CHF
    9.09 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.67 CHF
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der rechteckige Teiggärbehälter mit Trennfunktion dient zur Teiggärung beim Brotbacken. Es gewährleistet eine hervorragende Fermentationshomogenität für unübertroffene Ergebnisse.
  • 400 x 300 7 L Teigteilbehälter für die Gärung beim Brotbacken.
  • Die Teigmenge gewährleistet eine hervorragende Gärhomogenität für unübertroffene Ergebnisse.
  • Ermöglicht eine deutlich flexiblere Brotherstellung und eine gesteigerte Produktionskapazität.
  • Behälter mit abgerundeten Ecken und ohne Rückhaltezonen für einfache Reinigung und perfekte Hygiene gemäß den geltenden Normen.
  • Glatte Oberfläche, damit sich der Teig leicht entnehmen lässt und kaum oder gar keine Teigreste an den Seiten zurückbleiben.
  • Durch sein geringes Gewicht reduziert es Erkrankungen des Bewegungsapparates.
  • Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen.
  • Flexibler, stoßfester Behälter.
  • Kompatibel mit 16-stöckigen Regalwagen zur Unterteilung von Teigbehältern.
Spezifikation
Produkttyp Teigbehälter
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 400 x 300 mm
Form Rechteckig
Volumen (metrisch) 7 l