Learn More
Gilac™ Rechteckiger Behälter
Artikelnummer. 15982874
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 l
55 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15982874 55 l 1 Stück
15912874 25 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15982874 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G119921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.73 CHF
    31.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 13.73 CHF
    30% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rechteckiger Lebensmittelbehälter zur Lagerung und zum Transport von Rohstoffen bei Minustemperaturen und Umgebungstemperaturen.
  • 600 x 400 mm großer rechteckiger Kunststoff-Lebensmittelbehälter
  • Für die Lagerung und den Transport von Rohstoffen bei Minustemperaturen und Umgebungstemperaturen
  • Keine Lücken, keine Überlappungen
  • Maschinenwaschbar
  • Abdeckdeckel für erhöhte Hygiene, optional erhältlich
  • Stapelbar ohne Deckel
  • Kompatibel mit allen GILAC 4- und 6-Rad-Transportwagen
Spezifikation
Typ Vorratsbehälter
Material HDPE
Farbe Weiß
Form Rechteckig
Kapazität (angloamerikanisch) 14,5 gal.
Kapazität (metrisch) 55 l
Zertifizierung/Konformität Lebensmittelkontakt-zertifiziert
Modell Stapelbar
Länge (angloamerikanisch) 23,6 in.
Länge (metrisch) 600 mm
Breite (angloamerikanisch) 15,7 in.
Breite (metrisch) 400 mm
Höhe (angloamerikanisch) 12,4 in.
Höhe (metrisch) 315 mm
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +90 °C