Learn More
Gilac™ Rectangular Container
Click to view available options
Volumen (metrisch):
12 l
15 l
25 l
35 l
55 l
Farbe:
Grau
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Rectangular plastic food container.
- For sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials.
- No gaps nor overlaps.
- Machine washable.
- Covering lid for increased hygiene, optional extra.
- Stackable without lid.
- Compatible with all GILAC 4 and 6-wheel dollies.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Lebensmittelbehälter |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Weiß |
| Form | Rechteckig |
| Volumen (angloamerikanisch) | 4 gal. |
| Volumen (metrisch) | 15 l |